Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ Sicherheitsaugenwaschstation
Die SP Scienceware™ Augenwaschstationen enthalten eine integrierte Augenschale, mit der der Benutzer in jeder Position behandelt werden kann und die eine effektive und sofortige Augenspülung gewährleistet
62.20 CHF - 78.50 CHF
Produktcode | Marke | Capacidad (métrico) | Altura (imperial) | Anchura (imperial) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Capacidad (métrico) | Altura (imperial) | Anchura (imperial) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10589801
![]() |
Bel Art™
F24868-0000 |
1.000 ml | 13.75 Zoll | 18 in. |
78.50 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10149500
|
Bel Art™
F24866-0000 |
1.000 ml | 15 in. | 17,5 in. |
62.20 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
Die SP Scienceware™ Augenwaschstationen enthalten eine integrierte Augenschale, mit der der Benutzer in jeder Position behandelt werden kann und die eine effektive und sofortige Augenspülung gewährleistet
- Drei Stationen stehen für alle Arbeitsplätze zur Verfügung: Eine Einzel- oder Doppelstation mit 1000 ml-Augenspülflasche(n) (32 oz) oder eine Einzelstation mit einer 500 ml-Flasche (16 oz)
- Lieferung erfolgt mit leeren Flaschen
- Anleitungsdiagramme auf Flasche und Station zeigen die Verwendung der Augenspülflasche
- Mit mehrsprachigen Anweisungen auf der Station (Englisch, Französisch, Deutsch und Spanisch)
- Abmessungen Einzelstation: 44.5 B x 38 H cm (17 1/2 x 15 Zoll); Abmessungen Doppelstation: 45.7 B x 34.9 H cm (18 x 13 3/4 Zoll)
- Hardware nicht enthalten
Spezifikation
Grün | |
1 gpm | |
LDPE | |
Wall |