Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ Sicherheitsaugenwaschstation
Die SP Scienceware™ Augenwaschstationen enthalten eine integrierte Augenschale, mit der der Benutzer in jeder Position behandelt werden kann und die eine effektive und sofortige Augenspülung gewährleistet
Marke:  Bel Art™ F24866-0000
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10149500
  • 62.20 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-07-2025
Beschreibung
Die SP Scienceware™ Augenwaschstationen enthalten eine integrierte Augenschale, mit der der Benutzer in jeder Position behandelt werden kann und die eine effektive und sofortige Augenspülung gewährleistet
  • Drei Stationen stehen für alle Arbeitsplätze zur Verfügung: Eine Einzel- oder Doppelstation mit 1000 ml-Augenspülflasche(n) (32 oz) oder eine Einzelstation mit einer 500 ml-Flasche (16 oz)
  • Lieferung erfolgt mit leeren Flaschen
  • Anleitungsdiagramme auf Flasche und Station zeigen die Verwendung der Augenspülflasche
  • Mit mehrsprachigen Anweisungen auf der Station (Englisch, Französisch, Deutsch und Spanisch)
  • Abmessungen Einzelstation: 44.5 B x 38 H cm (17 1/2 x 15 Zoll); Abmessungen Doppelstation: 45.7 B x 34.9 H cm (18 x 13 3/4 Zoll)
  • Hardware nicht enthalten
Spezifikation
Spezifikation
33.81 oz.
Grün
15 in.
Eine leere 1.000 ml-Flasche, Wartungsanleitung
Wall
17,5 in.
1.000 ml
1 gpm
38,1 cm
LDPE
Einzelne Augenspülstation
44,45 cm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel Art™ SP Scienceware™ Sicherheitsaugenwaschstation > Einzelflasche; 32 oz. (1000 ml)