Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ Augenwaschflasche
In einem Notfall spielt die Zeit eine wichtige Rolle. Die SP Scienceware™ Augenschale, die in die Augenspülflasche integriert ist, sorgt für sofortige Hilfe.
18.95 CHF - 21.40 CHF
Spezifikation
Farbe | Naturfarben |
---|---|
Flussrate | 1 gpm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sofortige Notfallspülung bei Augenverletzungen |
Enthält | Eingebaute Augenmuschel, unverlierbare Schnappkappe, mehrsprachige Anweisungen |
Material | LDPE |
Produktcode | Marke | Kapazität (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10421935
![]() |
Bel Art™
F24850-0000 |
16 oz. |
18.95 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10226314
|
Bel Art™
F24851-0000 |
33.81 oz. |
21.40 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
In einem Notfall spielt die Zeit eine wichtige Rolle.Die SP Scienceware™ Augenschale, die in die Augenspülflasche integriert ist, sorgt für sofortige Hilfe.
Zur Verwendung mit Bel-Art Scienceware Augenwaschstationen
- Drei Stationen stehen für alle Arbeitsplätze zur Verfügung: Eine Einzel- oder Doppelstation mit 1000 ml-Augenspülflasche(n) (32 oz) oder eine Einzelstation mit einer 500 ml-Flasche (16 oz)
- Kann mit F24879 bis 0032 sterilen Augenspülmittel-Nachfüllpackungen gefüllt werden
- Anleitungsdiagramme auf Flasche und Station zeigen die Verwendung der Augenspülflasche
- Mit mehrsprachigen Anweisungen auf der Station (Englisch, Französisch, Deutsch und Spanisch)
- Leere Flaschen sind separat erhältlich
Spezifikation
Naturfarben | |
Sofortige Notfallspülung bei Augenverletzungen | |
LDPE | |
Augenspülflasche |
1 gpm | |
Eingebaute Augenmuschel, unverlierbare Schnappkappe, mehrsprachige Anweisungen | |
Free Standing |