Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ Augenwaschflasche
In einem Notfall spielt die Zeit eine wichtige Rolle. Die SP Scienceware™ Augenschale, die in die Augenspülflasche integriert ist, sorgt für sofortige Hilfe.
Marke:  Bel Art™ F24851-0000
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10226314
  • 21.40 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-07-2025
Beschreibung
In einem Notfall spielt die Zeit eine wichtige Rolle.Die SP Scienceware™ Augenschale, die in die Augenspülflasche integriert ist, sorgt für sofortige Hilfe.
Zur Verwendung mit Bel-Art Scienceware Augenwaschstationen
  • Drei Stationen stehen für alle Arbeitsplätze zur Verfügung: Eine Einzel- oder Doppelstation mit 1000 ml-Augenspülflasche(n) (32 oz) oder eine Einzelstation mit einer 500 ml-Flasche (16 oz)
  • Kann mit F24879 bis 0032 sterilen Augenspülmittel-Nachfüllpackungen gefüllt werden
  • Anleitungsdiagramme auf Flasche und Station zeigen die Verwendung der Augenspülflasche
  • Mit mehrsprachigen Anweisungen auf der Station (Englisch, Französisch, Deutsch und Spanisch)
  • Leere Flaschen sind separat erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
33.81 oz.
Naturfarben
Sofortige Notfallspülung bei Augenverletzungen
29,51 cm
LDPE
Augenspülflasche
9,04 cm
1.000 ml
1 gpm
11.62 Zoll
Integrierte Augenmuschel, selbstsichernder Schnappverschluss, mehrsprachige Anleitung
Free Standing
3.56 Zoll
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel Art™ SP Scienceware™ Augenwaschflasche > Fassungsvermögen: 1000 ml (32 oz.)