Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Klon-Zylinder
Aus Polystyrol. SP Scienceware™ Klon-Zylinder erleichtern die Isolierung einzelner Zellklone.
Marke:  Bel-Art™ H37847-0000
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11795176
  • 164.00 CHF / 40 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-07-2025
Beschreibung
Aus Polystyrol. SP Scienceware™ Klon-Zylinder erleichtern die Isolierung einzelner Zellklone.
  • Spitz zulaufend
  • Gute Dichtfläche
  • Polystyrol
  • Steril
Bestellinformation
Von Einzelgrößen werden jeweils fünf Beutel mit 10 Zylinder geliefert; die Sortimentpackung enthält vier Beutel mit 10 Stück jeder Größe
Spezifikation
Spezifikation
Polystyrol
Steril
Klon-Zylinder
Klein, mittel, groß (Vielfalt)
4,7 mm; 6,4 mm; 9,5 mm
0,185 in., 0,251 in., 0,37 in.
Isolierung einzelner Zellklone
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ SP Scienceware™ Klon-Zylinder > 4,7 IDx 8 mm H; vielfältige Packung