Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Cleanware™ selbstklebende Abfallbeutel
Einmal-Abfallbeutel zur Wandbefestigung schaffen Platz auf dem Labortisch oder unter dem Abzug. Bel Art™ SP Scienceware™ Cleanware™ selbstklebende Abfallbeutel können an Schränke und andere Oberflächen gehängt werden.
28.15 CHF - 46.15 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar Autoclavable
Verschlusstyp Zip Tie
Farbe Weiß
Einwegprodukt Ja
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cleanware
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Abmessungen (L x B) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Abmessungen (L x B) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11372144
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Bel-Art™
F13174-1008
25.4 x 20.32 cm
28.15 CHF
50 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11382144
Unterlagen ansehen
Bel-Art™
F13174-1012
40.64 x 30.48 cm
46.15 CHF
50 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Die Auflage auf dem Klebeband am oberen Rand abziehen und den Beutel in der Nähe des Arbeitsbereichs aufhängen
  • Für einfaches Öffnen ist die Rückseite länger als die Vorderseite
  • Polyethylen mit hohem Molekulargewicht und hoher Dichte (HMHD), dampfautoklavierbar bei 121 °C (250 °F)
  • Das Gewicht des Inhalts sollte 1.36 kg (3 lbs.) nicht überschreiten
Spezifikation
Spezifikation
Autoclavable
Weiß
Cleanware
Selbstklebender Haftstreifen
Non-sterile
1 mil
Zip Tie
Ja
General Trash
HDPE
0.025 mm
Labor-Entsorgungsbeutel
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ SP Scienceware™ Cleanware™ selbstklebende Abfallbeutel