Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Cleanware™ selbstklebende Abfallbeutel
Einmal-Abfallbeutel zur Wandbefestigung schaffen Platz auf dem Labortisch oder unter dem Abzug. Bel Art™ SP Scienceware™ Cleanware™ selbstklebende Abfallbeutel können an Schränke und andere Oberflächen gehängt werden.
Marke:  Bel-Art™ F13174-1012
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11382144
  • 46.15 CHF / 50 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Ziehen Sie die Schutzfolie von der Klebefolie über die Oberseite und ab hängen Sie es in der Nähe Ihres Arbeitsbereichs auf
  • Die Rückseite ist länger als die Vorderseite und lässt sich leicht öffnen
  • Polyethylen mit hohem Molekulargewicht und hoher Dichte (HMHD); Dampf-autoklavierbar bei 121 °C (250 °F)
  • Das maximale Gewicht des Inhalts darf 1,36 kg (3 lb) nicht überschreiten.
Spezifikation
Spezifikation
Autoclavable
6 L
Weiß
Cleanware
Selbstklebender Haftstreifen
Non-sterile
1 mil
16 in.
12 in.
Labor-Entsorgungsbeutel
1.5 gal.
Zip Tie
Ja
General Trash
HDPE
0.025 mm
40.64 x 30.48 cm
40,64 cm
30,48 cm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ SP Scienceware™ Cleanware™ selbstklebende Abfallbeutel > Laborabfallbeutel; 305 x 406 mm