Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Clavies™ Halter für Beutel für biologische Gefahrstoffe
Beutel offen und einsatzbereit halten
Marke:  Bel-Art™ F13192-0003
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11797864
  • 97.80 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Kostengünstiger leichter Drahtrahmen aus Edelstahl
  • Sehr gut sichtbare orangefarbene Bodenschale aus Polypropylen zur leichten Identifizierung als Sicherheitsbehälter für biogefährdende Stoffe
  • Das Tablett dient als Auffangbehälter im Fall eines Produktaustritts aus dem Beutel
  • Autoklavierbar bei 121 °C (250 °F) und spülmaschinengeeignet
  • Montage ist einfach und dauerhaft
  • Mittlere und große Modelle können für noch bessere Hygiene mit einer autoklavierbaren Abdeckung aus Polypropylen (Hersteller-. Nr. F13192-0102) verwendet werden, um die Hygiene zu verbessern
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Reusable
61 x 91 cm großer Clavies™ Beutel für biologische Gefahrenstoffe 01-826C, 01-826-7, 01-831A, 01-827D, 01-814-3, 01-832A, 01-815C
Edelstahl
Arbeitsfläche
14 in.
27,2 in.
Ständer für Beutel mit biologischen Gefahrenstoffen
Silber, Orange
Für den sicheren Halt eines Beutels und seines Inhalts
Edelstahldrahtrahmen und orangefarbene Unterseite aus Polypropylen, Plastikdrahtverankerungen, Drahtklemmen
Steril
Groß
35.6 cm
69,6 cm
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ SP Scienceware™ Clavies™ Halter für Beutel für biologische Gefahrstoffe > Größe: L