Learn More
Bel-Art™ BOX, GLOVE, BELLOWS TYPE GLOVE, SZ10
Bildet eine auslaufsichere Einheit mit O-Ring-Konstruktion, die in die Box integriert ist
Marke:  Bel-Art™ F50025-0332
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16591500
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Benachrichtigungen:
Diese Produkte enthalten natürliches Gummilatex, dessen Bestandteile bei einigen Anwendern allergische Reaktionen hervorrufen können. Verwenden Sie das Gerät nur gemäß den Anweisungen und Warnungen des Herstellers. Bitte beachten Sie die Richtlinien Ihrer Einrichtung zur Verwendung dieser Produkte.
Beschreibung
Beschreibung
Dies ist nur ein Ersatzhandschuh.
  • Bildet eine auslaufsichere Einheit mit O-Ring-Konstruktion, die in die Box integriert ist
  • Der Faltenbalg ermöglicht eine kühlende Luftzirkulation
  • Wenn der Handschuh und die Manschette getrennt sind, bleibt die Manschette an der Box befestigt
  • Handschuhgrößen sind austauschbar, und es können fast alle Standardhandschuhe für Labor, Chirurgie oder Einweg-Handschuhe verwendet werden
  • Die Länge der verlängerten Manschette und des Handschuhs beträgt ca. 76 cm (30 Zoll)
  • Zur Verwendung mit H50025-0320-Klemmringen, um die Handschuhe zu fixieren
Hinweis:
Aufgrund der nicht spezifizierten Art ihrer Verwendung und der Verwendungsumgebung dürfen Handschuhe für Handschuhboxen nur aufgrund von Transportschäden und nur dann zurückgegeben werden, wenn sie nicht verwendet wurden.
Bestellinformation
Die Hülse passt in Rundanschlüsse mit einem Außendurchmesser von 8 in(20 cm) und ovale 7 x 10 in (18 x 25 cm) Anschlüsse.Erweiterte Länge mit Handschuh, 30 in (76 cm).Ein Paar pro Packung.
Spezifikation
Spezifikation
Ersatzhandschuh
Naturlatex, Latex
SP Scienceware™ preiswerte Handschuhbox
Medium (9)
Name des Produkts
Bel-Art™ BOX, GLOVE, BELLOWS TYPE GLOVE, SZ10 > Ersatzhandschuh, Größe 9