Learn More
Bel-Art™ BOX, GLOVE, BELLOWS TYPE GLOVE, SZ10
Bildet eine auslaufsichere Einheit mit O-Ring-Konstruktion, die in die Box integriert ist
60.50 CHF - 710.00 CHF
Benachrichtigungen:
Diese Produkte enthalten natürliches Gummilatex, dessen Bestandteile bei einigen Anwendern allergische Reaktionen hervorrufen können. Verwenden Sie das Gerät nur gemäß den Anweisungen und Warnungen des Herstellers. Bitte beachten Sie die Richtlinien Ihrer Einrichtung zur Verwendung dieser Produkte.
Produktcode | Marke | Größe | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16501510
|
Bel-Art™
H50025-0309 |
Medium (9) | Faltenbalg und Handschuh | N/A | ||||||
10593844
|
Bel-Art™
H50025-0310 |
Groß (10) | Faltenbalg und Handschuh | N/A | ||||||
16581500
|
Bel-Art™
F50025-0331 |
Small (8) | Ersatzhandschuh | N/A | ||||||
16591500
|
Bel-Art™
F50025-0332 |
Medium (9) | Ersatzhandschuh | N/A | ||||||
10629253
|
Bel-Art™
F50025-0333 |
Groß (10) | Ersatzhandschuh | N/A | ||||||
Beschreibung
Dies ist nur ein Ersatzhandschuh.
- Bildet eine auslaufsichere Einheit mit O-Ring-Konstruktion, die in die Box integriert ist
- Der Faltenbalg ermöglicht eine kühlende Luftzirkulation
- Wenn der Handschuh und die Manschette getrennt sind, bleibt die Manschette an der Box befestigt
- Handschuhgrößen sind austauschbar, und es können fast alle Standardhandschuhe für Labor, Chirurgie oder Einweg-Handschuhe verwendet werden
- Die Länge der verlängerten Manschette und des Handschuhs beträgt ca. 76 cm (30 Zoll)
- Zur Verwendung mit H50025-0320 Klemmringen, um die Handschuhe zu fixieren
Hinweis:
Aufgrund der nicht spezifizierten Art ihrer Verwendung und der Verwendungsumgebung dürfen Handschuhe für Handschuhboxen nur aufgrund von Transportschäden und nur dann zurückgegeben werden, wenn sie nicht verwendet wurden.
Bestellinformation
Die Hülse passt in Rundanschlüsse mit einem Außendurchmesser von 8 in(20 cm) und ovale 7 x 10 in (18 x 25 cm) Anschlüsse.Erweiterte Länge mit Handschuh, 30 in (76 cm).Ein Paar pro Packung.