Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Buchner Tischtrichter
Große Volumina lassen sich schnell mit festen oder abnehmbaren Filterplatten filtern, die für Tischanwendungen geeignet sind
Marke:  Bel-Art™ H14628-0000
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10369009
  • 1095.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Polyethylentrichter mit Fritware™ oder perforierter Filterplatte Ihrer Wahl
  • Abnehmbarer Schlauchverbinder, der für Schläuche mit einem Innendurchmesser von 0.5 Zoll (12.7 mm) und 0.75 Zoll-NPT-Stopfen an Trichtern geeignet ist
  • Verwendung von -80 °C (-112 °F) bis  52 °C (125 °F)
  • Mit dem Trichterspachtel 14-375-611 die während des Filtrationsprozesses auftretenden Risse schnell und effizient glätten
Fritware™ Poröse Filterplatten
  • Feste oder herausnehmbare poröse Filterplatte, gestützt durch mehrfaches Ringgitter
  • Filterplatten bestehen aus Polyethylen hoher Dichte mit einer Dicke von 0.25 Zoll (6.4 mm) und porenfreiem Ring am Rand der Platte, der das Filterpapier bei der Verwendung abdichtet
  • Erhältlich in zwei Porositäten: Medium (45 bis 90 Micron); grob (90 bis 130 Micron)
Perforierte Filterplatten
  • Feste oder herausnehmbare perforierte Filterplatte aus 0.18 Zoll (4.8 mm) dickem Polyethylen hoher Dichte (HDPE) mit 0.18 Zoll (4.8 mm) großen Perforationen auf 0.43 Zoll (11 mm) großen Flächen
  • Die feste Version eignet sich für die Grobfiltration oder für die Verwendung mit einem Tuch- oder Papierfilter
  • Die herausnehmbare Filterplatte ist für die Rückgewinnung von Edelmetallen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
457 mm
Polyethylen
Perforierter fester HDPE-Filter
90 bis 130 μ
52 °C
45.87 L
285,75 mm
Funnel with Perforated Fixed Plate (18 in)
125 °F
Buchner Funnel
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Bel-Art™ SP Scienceware™ Buchner Tischtrichter > 457 mm Innendurchm.; mit perforierter fester Platte