Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Schlauchverbinder mit Reduzierstück
Diese Anschlüsse gewährleisten eine feste, sichere Verbindung zwischen Schläuchen mit unterschiedlichen Innendurchmessern
47.05 CHF - 56.45 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Material | Polypropylen |
Enthält | Reduzierstück |
Farbe | Durchsichtig |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15379658
|
Bel-Art™
H19558-0000 |
4.7 bis 6 mm |
47.05 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 21-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11744935
|
Bel-Art™
H19559-0000 |
4.7 bis 9.5 mm |
55.60 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 23-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12409620
|
Bel-Art™
06458-40 |
Für Schläuche mit 9 x 6 mm I.D. | N/A | |||||||
12429620
|
Bel-Art™
06458-50 |
6 bis 12,7mm | N/A | |||||||
15102335
|
Bel-Art™
06458-60 |
9.5 bis 12.7 mm |
56.45 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 19-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Chemikalienbeständiger Polypropylenkunststoff für die Verwendung mit einer Vielzahl von Flüssigkeiten oder Gasen
- FDA-Qualität für direkten Kontakt mit Lebensmitteln, Medikamenten und Kosmetika
- Autoklavierbar
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Polypropylen | |
Reduzierstück | |
Durchsichtig |