Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Schlauchverbinder mit Reduzierstück
Diese Anschlüsse gewährleisten eine feste, sichere Verbindung zwischen Schläuchen mit unterschiedlichen Innendurchmessern
Marke:  Bel-Art™ 06458-60
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15102335
  • 56.45 CHF / 12 Stück
Verfügbar ab: 24-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Chemikalienbeständiger Polypropylenkunststoff für die Verwendung mit einer Vielzahl von Flüssigkeiten oder Gasen
  • FDA-Qualität für direkten Kontakt mit Lebensmitteln, Medikamenten und Kosmetika
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
9.5 bis 12.7 mm
Reduzierstück
Schlauchtülle
Polypropylen
9.5 bis 12.7 mm
Durchsichtig
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Bel-Art™ SP Scienceware™ Schlauchverbinder mit Reduzierstück > Schlauchtüllen, Größe:3/8 x 1/2 in.