Learn More
Bel-Art™ DELRIN SCHLAUCHKLEMMEN AD 14MM 14MM
Vollständige EIN/AUS- und Feinsteuerung mit ausreichender Genauigkeit, um die Absperrhähne in vielen Anwendungen zu ersetzen
Marke:  Bel-Art™ F18212-0000
44.03 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11332234
  • 55.80 CHF / 3 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Vollständige EIN/AUS- und Feinsteuerung mit ausreichender Genauigkeit, um die Absperrhähne in vielen Anwendungen zu ersetzen
  • Installation ohne Abklemmen der Schläuche oder Unterbrechung des Betriebs
  • Für flexible Schläuche mit einem Außendurchmesser von bis zu 14 mm (0.5 Zoll)
  • Beständig gegen Säuren, Laugen und organische Lösungsmittel
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Schraubklemme
Passend für Schlauch-Außendurchm. 0,5 in. (1,27 cm)
0 bis 0.5 Zoll
0 bis 1.27 cm
Angled
3
Acetal-Kunststoff
2.31 Zoll
5.867 cm
White
14 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ DELRIN SCHLAUCHKLEMMEN AD 14MM 14MM > Schraubklemme