Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Schlauchklemmen: Maxi
Der 12-stufige Klemmregler lässt sich von vollständiger Öffnung bis zum kompletten Verschluss einstellen. Bel Art™ SP Scienceware™ Schlauchklemmen: Maxi verbiegen, rosten und korrodieren nicht.
Marke:  Bel-Art™ F18229-0000
25.46 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11785094
  • 30.50 CHF / 6 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Includes 12-position ratchet control from full open to complete closure. Bel Art™ SP Scienceware™ Tubing Clamps: Maxi will not distort, rust or corrode.
  • Schlauchklemmen aus Acetal-Kunststoff sind in drei Größen lieferbar und gewährleisten so einen optimalen Sitz
  • Autoklavierbar
Maxi-Klemme:
  • Mit 12 Klemmpositionen zur Durchflussregelung
  • Passend für Schläuche mit einem Außendurchmesser von bis zu 3/4 in. (19 mm)
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Schlauchklemme
Tube
0.3 bis 1.09 cm
Natural
19 mm
6
Acetal-Kunststoff
0.12 bis 0.43 in.
Außendurchmesser: bis 3/4 in.
Angled
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ SP Scienceware™ Schlauchklemmen: Maxi > Maxi Clamp; für Schläuche mit bis zu 3/4 in. (19 mm) Außendurchmesser; mit 12 Klemmpositionen für die Durchflussregelung