Learn More
behr Labor-Technik™ behrotest™ Aufschlussgerät
Die Aufschlusseinheiten der Modellreihe behrotest™ InKjel sind mit einer leistungsstarken Infrarot-Heizung ausgestattet. Qualität und Lage der Infrarot-Heizung garantieren dem Anwender identische Heizphasen und Aufschlusstemperaturen an allen Probenpositionen.
Marke:  behr Labor-Technik™ B00218105
Artikelnummer. 10350011
  • 14045.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-07-2025
Beschreibung
  • Komplettsystem mit mehrstufigen Konsolen, Absaugeinheit, Probengestell und Glasaufschlussgefäßen
    • Schnelle Probenerwärmung durch direkte Erwärmung über die Infrarotheizung
      • Quarz-Infrarotheizungen erreichen eine Temperatur von 830 °C in 1 Minute
        • Verschiedene Anwendungsmöglichkeiten: Gestell für Reaktionsgefäße mit 250 ml, 500 ml und 750 ml
          • Mit 500 ml- und 750 ml-Gefäßen auch geeignet für Stickstoffbestimmung in der Wasseranalyse
            • Einfache Konvertierung für verschiedene Behältergrößen durch den Austausch von Gestell und Absaugeinheit
              • Schneller und problemfreier Aufschluss auch bei schwierigen Proben: 25 frei konfigurierbare Programme für Blocktemperatur und Verdauungszeit
                • behr Einknopf-Bedienung für extrem einfache und schnelle Programmierung
                  • Menünavigation in der Landessprache
Spezifikation
Spezifikation
Programmierbares Infrarot-Aufschlusssystem
6 x 250 ml
0,64 m
0,55 m
Programmierbares Infrarot-Aufschlusssystem für 6 250 ml-Glasgefäße
0,8 m
6
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
behr Labor-Technik™ behrotest™ Aufschlussgerät > CapacityMetric: 6x250 ml