Beschreibung
- Vlies
- Mit rundem Elastikband
- Weiß
- Polypropylen
- Latexfrei
Spezifikation
Spezifikation
Typ | General Purpose Beard Cover |
Material | Spinnvlies-Polypropylen |
Farbe | Weiß |
Einwegprodukt | Ja |
Latexfrei | Ja |
Verpackungsmenge | 1000/Packung |
Gewicht (metrisch) | 10 gsm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 11
Dokumentation
Scientific Resources
Catalogs
MUT002 catalogue mutexil
DateigrößeVersion: 6.8 MB
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08
Neues Angebot Jetzt kaufen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Mutexil™ Bartschutz >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur