Learn More
Ansell Bartschutz BioClean™ Beard Snood BBS-W Artikelnummer.: 15482480
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ansell Bartschutz BioClean™ Beard Snood BBS-W
Artikelnummer. 15482480
Farbe: Weiß
Click to view available options
Farbe: Weiß
Artikelnummer. 15482480
Marke: Ansell BBSW
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der Ansell™ Bartschutz BioClean™ BeardSnood BBS-W wird aus einem leichten, weichen, hypoallergenen Vliesstoff hergestellt.
  • Leicht
  • Bequeme Kopfschlaufe
  • Latexfreie, elastische Öffnung
  • Universalgröße
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Cleanroom Beard Cover
Größe Universal
Material Spinnvlies-Polypropylen
Farbe Weiß
Einwegprodukt Ja
Latexfrei Ja
Saumtyp Doppelt vernähte Öffnung
Zertifizierung/Konformität Hergestellt in einem nach ISO 9001:2015 zertifizierten Werk.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cleanrooms
Verpackungsmenge 100 Stück pro versiegeltem PE-Innenbeutel; 10 Innenbeutel pro versiegeltem PE-Außenbeutel; ein Außenbeutel pro ausgekleidetem Karton (1000 Stück)
Gewicht (metrisch) 106 g (± 2 g)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Trocken und kühl (≤40 °C) und außerhalb von direkter Sonneneinstrahlung und fluoreszierendem Licht aufbewahren
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell Bartschutz BioClean™ Beard Snood BBS-W >