Learn More
Scientific Industries Bead Genie
Das Bead Genie ist ein Bead Beater, der sich mit einer aggressiven vertikalen Mischbewegung ideal für Lysier-, Extraktions- oder Homogenisierungsanwendungen ist. Es ist kein zusätzliches Zubehör für die Anwendung erforderlich.
2200.00 CHF - 2330.00 CHF
Spezifikation
Spannung 10/240/440 V
Elektrische Anforderungen 230 V
Hertz 47/63 Hz
Tiefe (angloamerikanisch) 6,5 Zoll
Tiefe (metrisch) 165 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Steckertyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Steckertyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
17241752
Unterlagen ansehen
Scientific Industries
SI-B101
Ohne Stopfen
2200.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17271752
Unterlagen ansehen
Scientific Industries
SI-B104
CH plug
2330.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Bead Beater mit einer aggressiven vertikalen Mischbewegung, ideal für Lysier-, Extraktions- oder Homogenisierungsanwendungen
  • Beads sind ebenfalls erhältlich, werden aber separat verkauft
Spezifikation
Spezifikation
10/240/440 V
47/63 Hz
165 mm
330 mm
165 mm
122 mm
CE
Röhrchenhalter und Beads
Röhrchenhalter
1 s bis 99 min oder Dauerbetrieb
13 lb.
230 V
6,5 Zoll
13 Zoll
6,5 Zoll
4,8 Zoll
Zinkguss
Anwendungen zum Lysieren, Extrahieren oder Homogenisieren
12 Mikroröhrchen, 6 x 15 ml-Röhrchen und 3 x 50 ml-Röhrchen
500 bis 4800 Hübe/min (250 bis 2400 U/min)
Vertikal und horizontal
6 kg
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Scientific Industries Bead Genie