Learn More
Scientific Industries Bead Genie
Das Bead Genie ist ein Bead Beater, der sich mit einer aggressiven vertikalen Mischbewegung ideal für Lysier-, Extraktions- oder Homogenisierungsanwendungen ist. Es ist kein zusätzliches Zubehör für die Anwendung erforderlich.
Marke: Scientific Industries SI-B101
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Bead Beater mit einer aggressiven vertikalen Mischbewegung, ideal für Lysier-, Extraktions- oder Homogenisierungsanwendungen
- Beads sind ebenfalls erhältlich, werden aber separat verkauft
Spezifikation
Bead Genie | |
230 V | |
6,5 Zoll | |
13 Zoll | |
6,5 Zoll | |
4,8 Zoll | |
Zinkguss | |
Anwendungen zum Lysieren, Extrahieren oder Homogenisieren | |
12 Mikroröhrchen, 6 x 15 ml-Röhrchen und 3 x 50 ml-Röhrchen | |
500 bis 4800 Hübe/min (250 bis 2400 U/min) | |
1 s bis 99 min oder Dauerbetrieb | |
13 lb. |
10/240/440 V | |
47/63 Hz | |
165 mm | |
330 mm | |
165 mm | |
122 mm | |
CE | |
Röhrchenhalter und Beads | |
Röhrchenhalter | |
Ohne Stopfen | |
Vertikal und horizontal | |
6 kg |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Scientific Industries Bead Genie > Scientific Industries Bead Genie; Beschreibung: Ohne Stopfen
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur