Learn More
BD Port-A-Cul™ Anaerobe Sammel- und Transportsysteme
Vielseitig – Verwendung mit Flüssigkeits-, Gewebe- oder Abstrichproben
25.80 CHF - 645.00 CHF
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Produkttyp | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Produkttyp | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
17182846
|
BD
221602 |
Zum Erhalt der Lebensfähigkeit von anaeroben, fakultativen und aeroben Mikroorganismen während des Transports vom Patienten zum Labor | Port-A-Cul™ Transport Jar | Steril |
645.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 28-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17332331
|
BD
221606 |
Zum Erhalt der Lebensfähigkeit von anaeroben, fakultativen und aeroben Mikroorganismen während des Transports vom Patienten zum Labor | Port-A-Cul™-Röhrchen | Unsteril | |||||
17342331
|
BD
221607 |
Zum Erhalt der Lebensfähigkeit von anaeroben, fakultativen und aeroben Mikroorganismen während des Transports vom Patienten zum Labor | Port-A-Cul™-Röhrchen | Steril | |||||
17362331
|
BD
221609 |
Wird für den Transport von flüssigen Proben verwendet | Port-A-Cul™-Fläschchen | Steril |
84.90 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 10-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17352331
|
BD
221608 |
Zum Erhalt der Lebensfähigkeit von anaeroben, fakultativen und aeroben Mikroorganismen während des Transports vom Patienten zum Labor | Port-A-Cul™-Fläschchen | Unsteril | |||||
Beschreibung
- Collect and maintain specimens at 20° to 25°C for up to 72 hours
- Ensure aerobic, anaerobic, microaerophilic or facultative microorganism viability during transport from patient to laboratory (including Campylobacter jejuni)
- Reduced medium formulated to protect oxygen-sensitive microbes
- Media contain an indicator that continuously monitors the reduced media status
- Collect specimen on a swab, as a fluid, or as a tissue specimen
- Available as tube system (capacity 11mL), jar system (capacity 20mL), or vial system (capacity 5mL)
- Sterile Package contains either one tube and two polyester-tipped wooden swabs, one vial or one jar
- Screw-cap jar is 3 in. tall and has a 1 in.-wide mouth; not for use with fluids
- Fluid Collection Kit contains one sterile-packaged vial containing media and a 5cc syringe with a 22-gauge needle and Luer-Lok™ closure
Spezifikation
10 Pk. | |
20°bis 25 °C |