Learn More
BD Port-A-Cul™ Anaerobe Sammel- und Transportsysteme
Vielseitig – Verwendung mit Flüssigkeits-, Gewebe- oder Abstrichproben
Brand: BD 221606
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Proben bis zu 72 Stunden bei 20 bis 25 °C sammeln und aufbewahren
- Die Lebensfähigkeit von aeroben, anaeroben, mikroaerophilen oder fakultativen Mikroorganismen beim Transport vom Patienten zum Labor (einschließlich Campylobacter jejuni) wird sichergestellt
- Reduziertes Medium zum Schutz von sauerstoffempfindlichen Mikroben
- Medien enthalten eine Anzeige, die den reduzierten Medienstatus kontinuierlich überwacht
- Probe kann auf einem Tupfer, als Flüssigkeit oder als Gewebeprobe entnommen werden
- Erhältlich als Röhrchensystem (Kapazität 11 ml), Gefäßsystem (Kapazität 20 ml) oder Fläschchensystem (Kapazität 5 ml)
- Die sterile Packung enthält entweder ein Röhrchen und zwei Polyester-beflockte Holztupfer, ein Fläschchen oder ein Gefäß
- Das Schraubverschlussgefäß ist 3 Zoll groß und hat eine Öffnung von 1 Zoll; nicht für die Verwendung mit Flüssigkeiten gedacht
- Das Flüssigkeitsentnahme-Kit enthält ein steriles Fläschchen mit Medien und eine 5 cc-Spritze mit einer 22 Gauge-Nadel und einem Luer-Lok™-Verschluss
Specifications
Port-A-Cul™-Röhrchen | |
Zum Erhalt der Lebensfähigkeit von anaeroben, fakultativen und aeroben Mikroorganismen während des Transports vom Patienten zum Labor | |
20°bis 25 °C |
Unsteril | |
10 Packungen |