Learn More
BD Port-A-Cul™ Anaerobe Sammel- und Transportsysteme
Vielseitig – Verwendung mit Flüssigkeits-, Gewebe- oder Abstrichproben
Marke:  BD 221608
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17352331
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Proben bis zu 72 Stunden bei 20 bis 25 °C sammeln und aufbewahren
  • Die Lebensfähigkeit von aeroben, anaeroben, mikroaerophilen oder fakultativen Mikroorganismen beim Transport vom Patienten zum Labor (einschließlich Campylobacter jejuni) wird sichergestellt
  • Reduziertes Medium zum Schutz von sauerstoffempfindlichen Mikroben
  • Medien enthalten eine Anzeige, die den reduzierten Medienstatus kontinuierlich überwacht
  • Probe kann auf einem Tupfer, als Flüssigkeit oder als Gewebeprobe entnommen werden
  • Erhältlich als Röhrchensystem (Kapazität 11 ml), Gefäßsystem (Kapazität 20 ml) oder Fläschchensystem (Kapazität 5 ml)
  • Die sterile Packung enthält entweder ein Röhrchen und zwei Polyester-beflockte Holztupfer, ein Fläschchen oder ein Gefäß
  • Das Schraubverschlussgefäß ist 3 Zoll groß und hat eine Öffnung von 1 Zoll; nicht für die Verwendung mit Flüssigkeiten gedacht
  • Das Flüssigkeitsentnahme-Kit enthält ein steriles Fläschchen mit Medien und eine 5 cc-Spritze mit einer 22 Gauge-Nadel und einem Luer-Lok™-Verschluss
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Port-A-Cul™-Fläschchen
Zum Erhalt der Lebensfähigkeit von anaeroben, fakultativen und aeroben Mikroorganismen während des Transports vom Patienten zum Labor
20°bis 25 °C
Unsteril
10 Packungen