Learn More
BD Microtainer MAP K2EDTA Röhrchen VE= 200 Stück
Für die Probenahme, den Transport und die automatisierte Verarbeitung von Hautpunktionsproben von Säuglingen, Kindern, Geriatrie-, Onkologie- und Intensivpatienten
Marke: BD 363706
Beschreibung
Das BD Microtainer MAP Röhrchen wurde entwickelt, um die Durchlaufzeit, Sicherheit und Genauigkeit der Kapillarblutentnahme und -tests bei Patienten mit begrenztem Blutvolumen wie Säuglingen, Kindern, Onkologiepatienten und älteren Patienten zu verbessern.
- Optimiert Abläufe durch automatisierte Verarbeitung Ihrer entnommenen Hämatologie-Proben
- Erhöht die Patientensicherheit durch die Aufnahme von Patientenidentifikationsetiketten in Originalgröße zum Zeitpunkt der Entnahme
- Verbessert den Arbeitsablauf durch einteilige Konstruktion, keine zu montierenden Teile, keine zu verwerfenden kontaminierten Teile
- Latexfrei, Einwegartikel und unsteril
Spezifikation
Clear | |
1,0 mg K2 EDTA | |
250 bis 500 μl | |
Lavendel |
MAP Mikroröhrchen für automatisierten Prozess | |
Unsteril | |
Ja |
Sicherheit und Handhabung
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.