Learn More
BD Hypodermische Nadeln, allgemeine Verwendung und PrecisionGlide
Passend für jede Luer-Lok™, Gleit- oder Spritze mit seitlichem Anschluss
Marke: BD 305127
Beschreibung
Kompatibel mit jeder Gleitspitze, Luer-Luer-Lock-Anschluss oder Spritze mit seitlichem Anschluss.
- Hülle zum Schutz von Spitze und Kanüle
- Die Kanülen sind silikonisiert, um den Widerstand zu verringern und die Geschwindigkeit und Glätte während der gesamten Injektion aufrechtzuerhalten
- Alle haben eine normale Abschrägung, mit Ausnahme von 14-826 -10, die eine intradermale Abschrägung aufweist
- Die Nadeln 14-826 -52, -6A, -6B und -6C haben einen dünnwandigen Aufbau
- 14-826-6A ist zur subkutanen Anwendung vorgesehen und hat den gleichen Durchfluss wie eine größere 25 Gauge-Nadel
- 14-826-6B und -6C sind für die intramuskuläre Anwendungen bestimmt und haben denselben Durchfluss wie die größere 22 Gauge-Nadel
- 14-826-52 hat den gleichen Durchfluss wie eine größere 18 Gauge-Nadel
- Der Nadelanschluss passt in jede wiederverwendbare oder Einmal-Spritze mit Luer-Lok- oder Luer-Slip-Spitze
- Einzelne Easy Peel™ Blisterpackungen, verpackt in Streifen mit fünf Nadeln; Jede Packung enthält Chargenkontrollnummern und die Anschlüsse sind nach Gauge-Größe farbcodiert: Grau (27 Gauge), dunkelbraun (26), blau (25), türkis (23), schwarz (22), grün (21), gelb (20), braun (19), rosa (18) und violett (16)
Bestellinformation
Die Verpackung enthält die Chargenkontrollnummer zum Nachweis der vollständigen Sterilität.
Spezifikation
Conventional Hypodermic Needle | |
Steril | |
Blau | |
0.02 in. | |
Ja | |
Any Luer-Lok, Slip Tip, or Eccentric Tip Syringe | |
Polypropylen | |
Ja | |
3.8 cm | |
Regular |
Edelstahl | |
Siliconized | |
Luer-Lok | |
0.051 cm | |
Single-use needles minimize cross-infection and provide a factory-sharp point for each injection | |
25 G | |
Protective Plastic Sheath | |
1,5 in. | |
Schräge Spitze |