Learn More
BD GasPak™ EZ Gaserzeugungssysteme und Zubehör: Beutelsysteme
Used in producing anaerobic, microaerophilic, or CO2-enriched environments. BD Difco™ GasPak™ EZ Gas Generating Systems and Supplies provide catalyst-free convenience.
136.00 CHF - 510.00 CHF
Spezifikation
Verschlusstyp Ziplock
Format Wiederverschließbare Beutel
Zur Verwendung mit (Anwendung) Primäre Isolierung und Züchtung von anaeroben, mikrophilen oder capnophilen Bakterien mittels gaserzeugendem Beutelchen
Zur Verwendung mit (Geräte) BD GasPak EZ kleiner Inkubationsbehälter
Produktlinie GasPak
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Typ Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Typ Preis Menge & Verfügbarkeit  
11777194
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
BD
260683
EZ Anaerobes Beutelsystem
510.00 CHF
20 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11787194
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
BD
260684
EZ CO2-Beutelsystem
140.00 CHF
20 Stück
Verfügbar ab: 22-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11797194
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
BD
260685
EZ CampyPouch System
136.00 CHF
20 Stück
Verfügbar ab: 22-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • One-step resealable pouches
  • The pouches are specially designed to maximize the preservation of the desired environment throughout incubation
  • This heat-free technology minimizes condensate, allowing excellent bacterial colony visualization though the pouch
Spezifikation
Spezifikation
Ziplock
Primäre Isolierung und Züchtung von anaeroben, mikrophilen oder capnophilen Bakterien mittels gaserzeugendem Beutelchen
GasPak
Wiederverschließbare Beutel
BD GasPak EZ kleiner Inkubationsbehälter
20 Beutel
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BD GasPak™ EZ Gaserzeugungssysteme und Zubehör: Beutelsysteme