Learn More
BD GasPak™ EZ Gaserzeugungssysteme und Zubehör: Beutelsysteme
Used in producing anaerobic, microaerophilic, or CO2-enriched environments. BD Difco™ GasPak™ EZ Gas Generating Systems and Supplies provide catalyst-free convenience.
Marke:  BD 260685
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11797194
  • 136.00 CHF / 20 Stück
Verfügbar ab: 23-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • In einem Schritt wiederverschließbare Beutel
  • In sich geschlossene Systeme, die nach Zugabe von Wasser eine anaerobe oder mikroaerophile Atmosphäre erzeugen, die für die Kultivierung von anaeroben oder mikroaerophilen Organismen geeignet ist
  • Diese hitzefreie Technologie minimiert Kondensat und ermöglicht eine hervorragende Visualisierung von Bakterienkolonien durch den Beutel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
EZ CampyPouch System
Wiederverschließbare Beutel
BD GasPak EZ kleiner Inkubationsbehälter
GasPak
Ziplock
Primäre Isolierung und Züchtung von anaeroben, mikrophilen oder capnophilen Bakterien mittels gaserzeugendem Beutelchen
Wiederverschließbare Beutel
20 Beutel
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
BD GasPak™ EZ Gaserzeugungssysteme und Zubehör: Beutelsysteme > CampyPouch System