Learn More
BD GasPak™ 150 Systeme
Belüftete und nicht belüftete Ausführungen
716.00 CHF
Spezifikation
Typ | 150 anaerobes System |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Schaffung von anaeroben, mikroaerophilen (reduzierter Sauerstoffgehalt) oder CO2-angereicherten Umgebungen |
Aufnahmevermögen | 100 x 15 mm Petrischalen (36), 150 x 15 mm Petrischalen (12) oder Kulturröhrchen (13) |
Produktlinie | GasPak |
Größe | Groß |
Benötigt:
Das unbelüftete Modell (und das belüftete Modell bei Nichtverwendung eines Tanksystems) erfordert eine Einweg-Gasgenerator-Ummantelung.
Produktcode | Marke | Enthält | Luftgekühlt | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Luftgekühlt | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11749022
|
BD
260628 |
Behälter aus Polycarbonat (nicht belüftet), Deckel mit O-Ring-Dichtung, 3 Katalysatorreaktionskammern, 10 Ladungen, Gestell- und Röhrchenhalter | Nein | N/A | ||||||
Beschreibung
Gaspak 150 Gesamtabmessungen: 8.5 H x10 Zoll Durchm. ohne Deckel; 11.25 Zoll H mit Deckel
Genau wie das GasPak™ 100 System, aber mit einem größeren anaeroben Gefäß
- Bereitstellung aller notwendigen Komponenten zur Herstellung von anaeroben, mikroaerophilen oder CO2-angereicherten aeroben Atmosphären
- Für sechsunddreißig 100 15 mm-Petrischalen, zwölf 150 15 mm-Petrischalen oder 13 Kulturröhrchen
- Für eine Vielzahl von Anforderungen sind sowohl belüftete als auch unbelüftete Modelle erhältlich
- Unbelüftetes Modell für anaerobe Verfahren
- Belüftetes Modell für Evakuierungs-Ersatzsysteme mit Tankgasen
Spezifikation
150 anaerobes System | |
100 x 15 mm Petrischalen (36), 150 x 15 mm Petrischalen (12) oder Kulturröhrchen (13) | |
Groß |
Schaffung von anaeroben, mikroaerophilen (reduzierter Sauerstoffgehalt) oder CO2-angereicherten Umgebungen | |
GasPak |