Learn More
BD GasPak™ 150 Systeme
Belüftete und nicht belüftete Ausführungen
Marke:  BD 260628
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11749022
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Includes:
10 1/2 Außendurchm. x11 Zoll H (27x28 cm) Polycarbonatbehälter; Deckel mit O-Ring-Dichtung (belüftet oder unbelüftet, je nach Modell); Klammer und Rändelschraube; drei Katalysatorreaktionskammern; 10 Katalysatorladungen; autoklavierbar, Petrischalengestell aus Edelstahl mit Clips und Kulturröhrchenhalter. Das belüftete Modell wird auch mit Gummischlauch und Schlauchklemme geliefert.
Requires :
Das unbelüftete Modell (und das belüftete Modell bei Nichtverwendung eines Tanksystems) erfordert eine Einweg-Gasgenerator-Ummantelung.
Beschreibung
Beschreibung
Gaspak 150 Gesamtabmessungen: 8.5 H x10 Zoll Durchm. ohne Deckel; 11.25 Zoll H mit Deckel
Genau wie das GasPak™ 100 System, aber mit einem größeren anaeroben Gefäß
  • Bereitstellung aller notwendigen Komponenten zur Herstellung von anaeroben, mikroaerophilen oder CO2-angereicherten aeroben Atmosphären
  • Für sechsunddreißig 100 15 mm-Petrischalen, zwölf 150 15 mm-Petrischalen oder 13 Kulturröhrchen
  • Für eine Vielzahl von Anforderungen sind sowohl belüftete als auch unbelüftete Modelle erhältlich
  • Unbelüftetes Modell für anaerobe Verfahren
  • Belüftetes Modell für Evakuierungs-Ersatzsysteme mit Tankgasen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
150 anaerobes System
100 x 15 mm Petrischalen (36), 150 x 15 mm Petrischalen (12) oder Kulturröhrchen (13)
GasPak
Nein
Schaffung von anaeroben, mikroaerophilen (reduzierter Sauerstoffgehalt) oder CO2-angereicherten Umgebungen
Behälter aus Polycarbonat (nicht belüftet), Deckel mit O-Ring-Dichtung, 3 Katalysatorreaktionskammern, 10 Ladungen, Gestell- und Röhrchenhalter
Groß
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BD GasPak™ 150 Systeme > Großes anaerobes System; nicht belüftet