Learn More
BD FoxP3 Staining Kit
High performance reagent kit for detection of human FoxP3 positive regulatory T cells
Marke:  BD 560133
1235.85 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15849958
  • 1240.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: PE/Alexa Fluor™ 647/ Alexa Fluor 488, FoxP3, CD4, CD25, Buffer set
Beschreibung
Beschreibung
  • Complementing antibody conjugates buffer system fixes and permeabilizes cells in easy, simple steps
  • Components are sufficient for 100 tests
  • Clone: M-A251, RPA-T4, 259D/C7
  • Isotype: mouse IgG1, IgG1, κ, IgG1, κ
Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
PE
1 Kit
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BD FoxP3 Staining Kit > PE, FoxP3, CD4, CD25