Learn More
BD FoxP3 Staining Kit
High performance reagent kit for detection of human FoxP3 positive regulatory T cells
1240.00 CHF - 1440.00 CHF
Includes: PE/Alexa Fluor™ 647/Alexa Fluor 488, FOXP3, CD4, CD25, Pufferset
Produkte 3
Produktcode Marke Konjugat Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Konjugat Preis Menge & Verfügbarkeit  
15829958
Unterlagen ansehen
BD
560131
Alexa Fluor 488
1335.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 17-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15839958
Unterlagen ansehen
BD
560132
Alexa Fluor 647
1440.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 17-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15849958
Unterlagen ansehen
BD
560133
PE
1240.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 17-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Complementing antibody conjugates buffer system fixes and permeabilizes cells in easy, simple steps
  • Components are sufficient for 100 tests
  • Clone: M-A251, RPA-T4, 259D/C7
  • Isotype: mouse IgG1, IgG1, κ, IgG1, κ