Learn More
BD Difco™ Trockenkulturmedien: Laktobakterien-MRS-Bouillon
Empfohlen für die Isolierung, Auszählung und Kultivierung von Lactobacillus-Arten. BD™ Difco™ Lactobakterien-MRS-Bouillon unterstützt ein üppiges Wachstum von Lactobakterien aus oralen, fäkalen, Milchprodukten und anderen Quellen. Lieferung als praktisches, anwenderfreundliches, dehydriertes Pulver.
461.00 CHF - 1690.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | COMPF, SMD |
---|---|
Farbe | Gelbbraun |
Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C |
Form | Dehydriertes Pulver |
Medientyp | MRS-Bouillon |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackungsart | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackungsart | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11713553
|
BD
288130 |
500 g | Flasche |
525.00 CHF
500 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11793543
|
BD
288110 |
2 kg | Eimer |
461.00 CHF
2 Kilogramm |
Verfügbar ab: 06-11-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11703553
|
BD
288120 |
10 kg | Eimer |
1690.00 CHF
10 Kilogramm |
Verfügbar ab: 03-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Difco™ Lactobacilli MRS-Bouillonpulver enthält Peptone und Dextrose. Diese Inhaltsstoffe liefern Stickstoff, Kohlenstoff und andere für das Wachstum notwendige Elemente. Polysorbat 80, Acetat, Magnesium und Mangan liefern Wachstumsfaktoren für die Kultivierung einer Vielzahl von Laktobazillen. Die oben genannten Inhaltsstoffe können das Wachstum einiger anderer Organismen als Laktobazillen hemmen.
- Basierend auf den Formulierungen von deMan, Rogosa und Sharpe
- Proben können direkt in Lactobacilli MRS-Bouillon inokuliert werden
- Erzeugt eine gute Kulturreaktion mit: Lactobacillus delbrueckii (subsp. Racemosus) 7830, Lactobacillus fermentum 9338 und Lactobacillus johnsonii 11506
- pH-Wert (5.5 %-Lösung, 25 °C): 6.5 ± 0.2
Spezifikation
COMPF, SMD | |
2 °C bis 8 °C | |
MRS-Bouillon | |
Proteose-Pepton Nr. 3 10 g/l, Rindfleischextrakt 10 g/l, Hefeextrakt 5 g/l, Dextrose 20 g/l, Polysorbat 80 1 g/l, Ammoniumcitrat 2 g/l, Natriumacetat 5 g/l, Magnesiumsulfat 0,1 g/l, Mangansulfat 0,05 g/l, Dikaliumphosphat 2 g/l |
Gelbbraun | |
Dehydriertes Pulver | |
Mikrobiologische Medien | |
Züchtung von Laktobazillen |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 1095 Tage