Learn More
BD Difco™ Trockenkulturmedien: Laktobakterien-MRS-Bouillon
Empfohlen für die Isolierung, Auszählung und Kultivierung von Lactobacillus-Arten. BD™ Difco™ Lactobakterien-MRS-Bouillon unterstützt ein üppiges Wachstum von Lactobakterien aus oralen, fäkalen, Milchprodukten und anderen Quellen. Lieferung als praktisches, anwenderfreundliches, dehydriertes Pulver.
Marke:  BD 288110
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11793543
  • 461.00 CHF / 2 Kilogramm
Verfügbar ab: 06-11-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Difco™ Lactobacilli MRS-Bouillonpulver enthält Peptone und Dextrose. Diese Inhaltsstoffe liefern Stickstoff, Kohlenstoff und andere für das Wachstum notwendige Elemente. Polysorbat 80, Acetat, Magnesium und Mangan liefern Wachstumsfaktoren für die Kultivierung einer Vielzahl von Laktobazillen. Die oben genannten Inhaltsstoffe können das Wachstum einiger anderer Organismen als Laktobazillen hemmen.
  • Basierend auf den Formulierungen von deMan, Rogosa und Sharpe
  • Proben können direkt in Lactobacilli MRS-Bouillon inokuliert werden
  • Erzeugt eine gute Kulturreaktion mit: Lactobacillus delbrueckii (subsp. Racemosus) 7830, Lactobacillus fermentum 9338 und Lactobacillus johnsonii 11506
  • pH-Wert (5.5 %-Lösung, 25 °C): 6.5 ± 0.2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
COMPF, SMD
2 °C bis 8 °C
MRS-Bouillon
Proteose-Pepton Nr. 3 10 g/l, Rindfleischextrakt 10 g/l, Hefeextrakt 5 g/l, Dextrose 20 g/l, Polysorbat 80 1 g/l, Ammoniumcitrat 2 g/l, Natriumacetat 5 g/l, Magnesiumsulfat 0,1 g/l, Mangansulfat 0,05 g/l, Dikaliumphosphat 2 g/l
Eimer
Gelbbraun
Dehydriertes Pulver
Mikrobiologische Medien
Züchtung von Laktobazillen
2 kg
Name des Produkts
BD Difco™ Trockenkulturmedien: Laktobakterien-MRS-Bouillon > Lactobakterien-MRS-Bouillon; 2 kg