Learn More
BD Difco™ Adjuvantien
Zur Herstellung von Antigen-Adjuvant-Emulsionen. BD™ Difco™ Adjuvantien sind für immunologische Studien an Labortieren bestimmt. (Nicht für therapeutische Zwecke bei Menschen geeignet.)
84.90 CHF - 1400.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Unter kühlen, trockenen Bedingungen in gut abgedichteten Behältern und geschützt vor Oxidationsmitteln lagern. |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Immunologische Versuche an Labortieren |
Benachrichtigungen:
Nicht für therapeutische Zwecke bei Menschen geeignet.
Produktcode | Marke | Produkttyp | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11719062
|
BD
263810 |
Komplettes Freund-Adjuvans | 6 x 10 ml |
263.00 CHF
60 Milliliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
11729062
|
BD
263910 |
Inkomplettes Freund-Adjuvans | 6 x 10 ml |
84.90 CHF
60 Milliliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
17224363
|
BD
264010 |
Mycobacterium butyricum | 6 x 100mg |
1400.00 CHF
6 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
11762934
|
BD
231131 |
Vollständiges H37Ra | 6 x 10 ml |
241.00 CHF
6 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10218823
|
BD
231141 |
Mycobacterium tuberculosis H37Ra | 6 x 100 mg |
870.00 CHF
600 Milligramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
Beschreibung
- Adjuvantien sind mit einer wässrigen Antigenlösung oder -suspension vermischt
- Sobald sie injiziert sind, stellen sie einen Pool von emulgiertem Antigen an der Injektionsstelle bereit und ermöglichen, dass das Antigen über einen längeren Zeitraum freigesetzt wird
- Mit Adjuvantien wird die Immunantwort auf Antigene (insbesondere lösliche Antigene) verstärkt und verlängert
- Sie können inkomplettes Freund-Adjuvans einsetzen, um die Verwendung von säurefesten Bazillen zu vermeiden; die Antikörperantwort ist jedoch nicht so ausgeprägt wie bei dem kompletten Adjuvans
Spezifikation
Unter kühlen, trockenen Bedingungen in gut abgedichteten Behältern und geschützt vor Oxidationsmitteln lagern. | |
Immunologische Versuche an Labortieren |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BD Difco™ Adjuvantien