Learn More
BD Difco™ Adjuvantien
Zur Herstellung von Antigen-Adjuvant-Emulsionen. BD™ Difco™ Adjuvantien sind für immunologische Studien an Labortieren bestimmt. (Nicht für therapeutische Zwecke bei Menschen geeignet.)
Marke:  BD 264010
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17224363
  • 1400.00 CHF / 6 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Nicht für therapeutische Zwecke bei Menschen geeignet.
Beschreibung
Beschreibung
  • Adjuvantien sind mit einer wässrigen Antigenlösung oder -suspension vermischt
  • Sobald sie injiziert sind, stellen sie einen Pool von emulgiertem Antigen an der Injektionsstelle bereit und ermöglichen, dass das Antigen über einen längeren Zeitraum freigesetzt wird
  • Mit Adjuvantien wird die Immunantwort auf Antigene (insbesondere lösliche Antigene) verstärkt und verlängert
  • Sie können inkomplettes Freund-Adjuvans einsetzen, um die Verwendung von säurefesten Bazillen zu vermeiden; die Antikörperantwort ist jedoch nicht so ausgeprägt wie bei dem kompletten Adjuvans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Unter kühlen, trockenen Bedingungen in gut abgedichteten Behältern und geschützt vor Oxidationsmitteln lagern.
Killed M. butyricum for use in adjuvants
Mycobacterium butyricum
Immunologische Versuche an Labortieren
6 x 100mg
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BD Difco™ Adjuvantien > Mycobacterium butyricum, mit Trockenmittel; 6 x 100 mg