Learn More
BD CBA-Kit für humanes Chemokin
Optimiert für die Analyse spezifischer Chemokine in Gewebekulturüberständen, EDTA-behandeltem Plasma (EDTA-Plasma) und Serumproben
Marke: BD 552990
2668.58 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: Reagenzien für die Erfassung und den Nachweis von IL-8, RANTES, MIG, MCP-1 und IP-10, Waschpuffer, Assay-Verdünner, Zytometer-Setup-Reagenzien
Beschreibung
- Nutzt die Empfindlichkeit des amplifizierten Fluoreszenznachweises durch Durchflusszytometrie zur Messung von löslichen Analyten in einem partikelbasierten Immunassay
- Jede Bead im Kit bietet eine Einfangfläche für ein spezifisches Protein und ist analog zu einem individuell beschichteten Well in einer ELISA-Platte
- Die CaptureBead-Mischung befindet sich in Suspension, um den Nachweis mehrerer Analyte in einer kleinen Probenmenge zu ermöglichen
- Durch den breiten dynamischen Bereich des Fluoreszenznachweises mittels Durchflusszytometrie und die effiziente Erfassung von Analyten über suspendierte Partikel können im Assay weniger Probenverdünnungen verwendet und die Konzentration eines unbekannten Analyten in wesentlich kürzerer Zeit bestimmt werden (im Vergleich zu herkömmlichen ELISA)
- Kann zur quantitativen Messung der Konzentrationen von Interleukin-8 (CXCL8/IL-8), RANTES (CCL5/RANTES), Monokine-induced-by-Interferon-γ (CXCL9/MIG), Monozyten-chemoattraktantem Protein-1 (CCL2 /MCP-1) und Interferon-γ-induziertem Protein-10 (CXCL10/IP-10) in einer einzelnen Probe verwendet werden
- Liefert ausreichende Reagenzien zur quantitativen Analyse von 80 Proben
Nur für Forschungszwecke Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Spezifikation
Human | |
Zur Analyse spezifischer Chemokine in Gewebekulturüberständen, mit EDTA behandeltem Plasma (EDTA-Plasma) und Serumproben | |
2 °C bis 8 °C |
IL-8, RANTES, MIG, MCP-1 und IP-10 | |
80 Tests |