Learn More
Notrax Cushion Trax™ Bestselling Anti-Fatigue Mat
Notrax Cushion Trax™ Bestselling anti-fatigue mat with ergonomic benefit derived from 14 mm thick worker platform comprised of a long wearing top surface laminated onto a resilient microcellular vinyl base for maximum durability, comfort, and insulation from hard floors and vibrations.
Marke:  Notrax 479S0035YB
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17712178
  • 307.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 09-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Meistverkaufte Matte gegen Ermüdung mit ergonomischem Design dank einer 14 mm dicken Arbeitsplattform, bestehend aus einer langlebigen Oberfläche, die auf eine widerstandsfähige mikrozelluläre Vinylbasis laminiert wird; für maximale Haltbarkeit, Komfort und Isolierung gegenüber harten Böden und Vibrationen
  • Das rautenförmige Plattenmuster sorgt für Traktion und ermöglicht leichte Drehbewegungen
  • Das Design und die Zusammensetzung des Materials machen diese Matte zur vielseitigsten Lösung zur Entlastung bei Ermüdung sowohl in statischen als auch in dynamischen Arbeitspositionen
  • Rutschfestigkeit R10 nach DIN 51130 und BG-Regel BGR181
  • Getestet und zertifiziert durch das National Floor Safety Institute (NFSI)
  • Mit rutschfester RedStop™ Rückseite, um ein Verrutschen der Matten zu verhindern
  • Erhältlich mit gelben Rändern entlang der Seiten, gemäß OSHA-Code 1910-144
  • Abgeschrägte Kanten auf allen vier Seiten, um Stolpergefahren zu minimieren
  • UniFusion™ Technologie für den Einsatz in härtesten Arbeitsumgebungen
Spezifikation
Spezifikation
Schwarz/Gelb
150 cm
Matten für Industrie und Gewerbe
59 in.
PVC auf mikrozellulärer Vinylbasis
91 cm
Name des Produkts
Notrax Cushion Trax™ Bestselling Anti-Fatigue Mat > Federung; Länge: 150 cm; Breite: 91 cm