Learn More
Gibco™ Bacto™ Trypton
Ein pankreatischer Verdau von Casein tierischen Ursprungs (AO)
157.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Lagerbedingungen: 2 °C bis 25 °C. Kühl und trocken in gut versiegelten Behältern lagern.
Produkttyp Bakterienmedien
Zur Verwendung mit (Anwendung) Trockenkulturmedien
Produktlinie Bacto™
Quelle Tierischen Ursprungs
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16279751
Unterlagen ansehen
Gibco™
211705
500 g
157.00 CHF
500 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Pankreatischer Verdau von Casein mit tierischem Ursprung
  • Kann als Ergänzung für Fermentationsanwendungen verwendet werden 
  • Unterstützt das Wachstum vieler Bakterienarten bei der Herstellung von Impfstoffen für Tiere, einschließlich Escherichia coli und Fusobacterium- und Agrobacterium-Arten, wenn sie zusammen mit Gibco™ Bacto-Hefeextrakt verwendet werden
Spezifikation
Spezifikation
Lagerbedingungen: 2 °C bis 25 °C. Kühl und trocken in gut versiegelten Behältern lagern.
Trockenkulturmedien
Tierischen Ursprungs
Bakterienmedien
Bacto™
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 1825 Tage
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ Bacto™ Trypton