Learn More
Bcl-6 Mouse, Clone: BCL6/1475, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
234.00 CHF - 484.00 CHF
Spezifikation
Antigen | Bcl-6 |
---|---|
Klon | BCL6/1475 |
Konzentration | 200μg/mL |
Anwendungen | Western Blot |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15960808
|
EnquireBio
604-MSM5-P0 |
20 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15970808
|
EnquireBio
604-MSM5-P1 |
100 μg |
484.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 06-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
Bcl-6 | |
200μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide | |
604 | |
Recombinant human bcl-6 protein fragment (aa256-389) | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
95kDa |
BCL6/1475 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
RUO | |
NP_001124317 | |
BCL6 | |
IgG1 κ | |
Protein A/G Purified | |
Nuclear | |
Raji or Ramos cells. Tonsil |