Learn More
Bcl-6 Mouse, Clone: BCL6/1475, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio 604-MSM5-P1
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15970808
  • 484.00 CHF / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 18-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Bcl-6
Nuclear
BCL6/1475
Unconjugated
NP_001124317
Mouse
95kDa
Protein A/G Purified
RUO
604
IgG1 κ
Western Blot
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
BCL6
Recombinant human bcl-6 protein fragment (aa256-389)
Raji or Ramos cells. Tonsil
100 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.