Learn More
Bcl-6 Mouse, Clone: BCL6/1475, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio 604-MSM5-P0
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15960808
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Spezifikation
Bcl-6
Nuclear
BCL6/1475
Unconjugated
NP_001124317
Mouse
95kDa
Protein A/G Purified
RUO
604
IgG1 κ
Western Blot
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
BCL6
Recombinant human bcl-6 protein fragment (aa256-389)
Raji or Ramos cells. Tonsil
20 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.