Learn More
Velp Scientifica™ Lösungsmittelextraktor der Serie SER 148
BIOPHARMA
Arbeitet zur Bestimmung des Gehalts an löslichen Produkten nach der Randall Technik. Der halbautomatische Lösungsmittelextraktor der Serie SER 148 von Velp Scientifica™ kann zur Trennung von festen und halbfesten Proben durch Eintauchen, Waschen und Lösungsmittelrückgewinnung verwendet werden.
Marke:  Velp Scientifica™ F30300240
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10787708
  • 7205.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 08-08-2025
Beschreibung
  • Besser als der herkömmliche Soxhlet-Extraktor
  • Bis zu 5 Mal schneller als herkömmliche Soxhlets (Heiß- oder Kaltlösemittel)
  • Niedriger Lösungsmittelverbrauch (bis zu 75 %)
  • Senkung der Analysekosten
  • Praktische &-Wahl
  • Auswahl aus 29 integrierten Leerprogrammen
  • Zwei Modelle entsprechend der Probenlast erhältlich
  • SER 148/3, ein Lösungsmittel-Absaugsystem mit 3 Positionen
  • SER 148/6, ein Lösungsmittel-Absaugsystem mit 6 Positionen
Spezifikation
Spezifikation
Lösungsmittelextraktor
3 Positionen, 500 W
Je 1
480 mm
30 kg
30 bis 100 ml
Edelstahl
620 mm
480 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Velp Scientifica™ Lösungsmittelextraktor der Serie SER 148 > Anzahl an Positionen: 3