Learn More
Produktcode | Marke | Produkttyp | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11768912
|
BD
245038 |
Anaerobes Nh-Inokulum | 10 Packung | N/A | N/A | N/A | |||||
11778049
|
BD
245015 |
Kalibrierungsstandard | Jeweils | N/A | N/A | N/A | |||||
11738912
|
BD
245029 |
Mikrobiologische Medien | 10 Packung | N/A | N/A | N/A | |||||
Beschreibung
BBL Crystal MIND Software
- Interpretiert die Testergebnisse und ermöglicht die Probenidentifizierung
- Die Mindestanforderungen an die Software sind ein mit MS-DOS™ 5.0 oder höher kompatibler Computer; Intel™ 486 Mikroprozessor mit mindestens 16 MB RAM; Software ist kompatibel mit Microsoft™ Windows™ (3.11, 95, 98, 2000, XP) Computer muss mindestens über Microsoft ODBC Version 2.00 und ein 3.5-Zoll-Diskettenlaufwerk verfügen
- Für eine vereinfachte Anzeige und Aufzeichnung von chromogenen und fluorogenen Reaktionen
- Satz von zwei Kalibrierstandards für das CrystalSpec Nephelometer, einem Kalibrierplatzhalter und einem Kalibrierstandard
†Direktversand ist erforderlich. Alle Sendungen FOB aus Cockeysville, MD, USA. Frachtkosten werden im Voraus bezahlt und als separate Position auf der Rechnung abgerechnet.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BD Zubehör für BBL™ Crystal™ Identifizierungssysteme