Learn More
BD Zubehör für BBL™ Crystal™ Identifizierungssysteme
Marke:  BD 245029
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11738912
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
BBL Crystal MIND Software
  • Interpretiert die Testergebnisse und ermöglicht die Probenidentifizierung
  • Die Mindestanforderungen an die Software sind ein mit MS-DOS™ 5.0 oder höher kompatibler Computer; Intel™ 486 Mikroprozessor mit mindestens 16 MB RAM; Software ist kompatibel mit Microsoft™ Windows™ (3.11, 95, 98, 2000, XP) Computer muss mindestens über Microsoft ODBC Version 2.00 und ein 3.5-Zoll-Diskettenlaufwerk verfügen
Codebücher Einschließlich Enterisch/Nonfermenter, Anaerob, Neisseria/Haemophilus, Grampositiv, Rapid Grampositiv) Lieferung in einzelnem Hardcopy-Binder BBL Crystal Panel Viewer
  • Für eine vereinfachte Anzeige und Aufzeichnung von chromogenen und fluorogenen Reaktionen
BBL CrystalSpec™ Standards†
  • Satz von zwei Kalibrierstandards für das CrystalSpec Nephelometer, einem Kalibrierplatzhalter und einem Kalibrierstandard
†Direktversand ist erforderlich. Alle Sendungen FOB aus Cockeysville, MD, USA. Frachtkosten werden im Voraus bezahlt und als separate Position auf der Rechnung abgerechnet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Flüssig
Mikrobiologische Medien
Crystal™ ID-System
10 Packung
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BD Zubehör für BBL™ Crystal™ Identifizierungssysteme > Darm-Stuhl-Bouillon; 10/Packung