Learn More
Bollé Safety Baxter Schutzbrille
Click to view available options
:
Produkttyp: Baxter Schutzbrille Modell BAXPS
Beschreibung
- Effektiver Schutz gegen festen und flüssigen Sprühnebel und gegen Staub
- Bequeme Passform
- Hergestellt aus Polycarbonat
- Modelle mit transparenten, verdunkelten oder CSP-Gläsern (Blaulichtfilter) erhältlich
- Abnehmbarer, wasserfester Schaumstoffriemen
- Alle Modelle verfügen über eine PLATINUM™ Antikratz- und Antifog-Beschichtung der Gläser
- EN 166-, FT-, CE-Zertifizierungen
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN 166: FT CE |
Objektivtyp | 2.2 mm, Krümmung 8 |
Linsenbeschichtung | Beschlagfrei, Kratzfest |
Linsenfärbung | Durchsichtig |
Produkttyp | BAXTER Schutzbrille Modell BAXPSI |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für einen effektiven Schutz vor Feststoffsprays und Flüssigkeiten sowie vor Staub und niederenergetischen Stößen |
Rahmenfarbe | Schwarz |
Kopfgurtmaterial | Nylon-Schaum |
Enthält | Abnehmbarer Riemen |
Lens Material | Polycarbonat |
Mehr anzeigen |
Videos
-
Bolle Safety Platinum coating
-
Bolle Safety Platinum efficiency demonstration
Dokumentation
Product Information
Specification Sheets
BAXTER
DateigrößeVersion: 760.8 kB
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Unverzichtbarer Augenschutz
Ihre Augen verdienen den besten Schutz.Aktionscode: 24152Gültig bis zum: 2025-07-04
Neues Angebot Jetzt kaufen -
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bollé Safety Baxter Schutzbrille >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur