Learn More
Bollé Safety Baxter Schutzbrille Artikelnummer.: 15881735
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bollé Safety Baxter Schutzbrille
Artikelnummer. 15881735
CSP, 1 Stück
Click to view available options
Linsenfärbung:
CSP
Rauch
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15881735
Marke: Bollé Safety BAXCSP
Nur noch undefined auf Lager
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Rundumrahmen, wasserfester Schaum und verstellbarer Riemen sorgen für Komfort und bieten Schutz vor Sprays, Feststoffen, Flüssigkeiten und Staub.
  • Umlaufender Rahmen
  • Wasserfester Schaum
  • Ausgeklügeltes System zum Befestigen des Bands
  • Zum Schutz vor Sprays, Feststoffen, Flüssigkeiten und Staub
  • Baxter Sicherheitsbrillen sind mit einer Vielzahl von zertifizierten Eigenschaften erhältlich, u. a. folgende (siehe Spezifikationen pro Modell):
    • EN 166: Die Mindestgarantie der Schutzbrille deckt alltägliche Risiken wie das Fallenlassen auf den Boden sowie Materialalterung durch Licht, Hitze oder Korrosion usw. ab.
    • EN 170, Strahlenrisiken - UV-Schutz: Der Schutz filtert ultraviolette Strahlung. Diese Art von Schutz wird besonders bei Aktivitäten empfohlen, bei denen die Quelle der ultravioletten Strahlung überwiegt, wie Quecksilberdampflampen, Actinika oder Germizide. Anwendungsebenen: 2-1.2, 2C-1.2 Linsenfarbe: Klar, blau, gelb oder grün. Das Hinzufügen des Codes ‚C‘ weist auf eine gute Farberkennung durch den Halter hin.
    • EN 172, Sonnenstrahlungsrisiken: Filterschutz für industrielle Sonnenstrahlung. Empfohlen für Arbeiten im Freien, EN172-Norm garantiert Schutz von 99.99 % vor ultravioletter Sonnenstrahlung. Anwendungsebenen: 5-3.1 (polarisiert) 5-2 (Dämmerung), 5-1.4 (ESP oder CSP), 5/1.1-1.4 (Kontrast), 5-2.5 und 5 bis 4.1 (Rauch) Linsenfarbe: Abhängig von der Linsentechnologie.
    • Chemisches Risiko 3: Chemischer Schutz gegen Flüssigkeitstropfen oder -spritzer. Brille, angepasste Brille mit Tragegurt oder Gesichtsschutz obligatorisch.
    • Chemisches Risiko 4: Chemischer Schutz gegen große Staubpartikel > 5 Mikrometer. Schutzbrille obligatorisch.
    • Chemisches Risiko 5: Chemischer Schutz vor Gas- und Feinstaubpartikeln < 5 Mikrometer (versiegelte Schutzbrille obligatorisch).
    • Mechanische Risiken B – Mittelstarke Krafteinwirkung: Mittelstarke Krafteinwirkung, widersteht 6 mm, 0.86 g Kugel bei 120 m/s
    • Mechanische Risiken F – Geringe Stoßenergie: Niedriger Energieeinfluss, widersteht einer 6 mm-Kugel mit 0.86 g bei 45 m/s
    • Mechanische Risiken T – Partikel mit hoher Geschwindigkeit bei extremen Temperaturen: Der Buchstabe T unmittelbar nach dem Symbol für die mechanische Festigkeit erlaubt die Verwendung von Partikeln mit hoher Geschwindigkeit bei extremen Temperaturen.
    • Beständigkeit gegen Oberflächenschäden durch Feinpartikel K (EN166-Option): Die Anti-Kratz-Beschichtung K bietet eine verbesserte kratzzertifizierte Beschichtung.
    • Beständigkeit gegen Beschlagen N (EN166-Option): Die Antifog-Beschichtung N ist eine zertifizierte Antibeschlagbehandlung.
    • CSP-Beschichtung: Diese innovative Beschichtung ist eine effektive Lösung für alle Aktivitäten mit wechselndem hellem und schwachem Licht und eignet sich auch für Umgebungen mit extrem heißen und kalten Temperaturen.
    • Platinum™ Beschichtung: Die neue exklusive kratz- und beschlagbeständige Beschichtung garantiert noch mehr Sicherheit, Zuverlässigkeit und Komfort. Waschbar (Wasser und Seife), diese auf beiden Seiten des Objektivs aufgebrachte permanente Beschichtung ist sehr kratzfest und verzögert dauerhaft das Auftreten von Beschlagen.
    • Optische Klasse: Klasse 1, Dauerbelastung, dauerhaft getragen.
    • CE, Europäische Norm Rahmen markiert, um die Einhaltung der CE-Norm zu kennzeichnen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN166, EN170, EN172/5-1.4, chemisches Risiko 3/4/5, mechanisches Risiko B/F/T, kratzfest K, beschlagfrei N, optische Klasse 1, CE
Objektivtyp Chemikalienbeständig
Linsenbeschichtung Beschlagfrei, Stoßfest, Kratzfest, UV-behandelt
Beschreibung Modell BAXCSP
Linsenfärbung CSP
Produkttyp Schutzbrillen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Innen/außen, Schutz, Dauerverschleiß
Enthält Verstellbarer Nylonriemen, wasserfester Schaumstoff
Anzahl pro Karton 240/Karton
Anzahl pro Packung 1/Beutel, 10/Packung
Gewicht (metrisch) 49 g
Lens Material Polycarbonat
Rahmenmaterial Polycarbonat
UV-Schutz EN170, EN172/5-1.4
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
  • Bollé Safety - Platinum coating
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Bolle Safety Platinum coating
    • Bollé Safety - Platinum efficiency demonstration
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        Bolle Safety Platinum efficiency demonstration
      Specification Sheets
      Berichtigung von Produktinhalten
      Name des Produkts
      Bollé Safety Baxter Schutzbrille >