Learn More
Brannan™ Baumé Hydrometer
Für Flüssigkeiten, die schwerer sind als Wasser mit mittlerer Oberflächenspannung. Die Brannan™ Baumé Hydrometer sind alle 250 mm lang und werden bei 15.6 °C eingestellt.
19.55 CHF
Spezifikation
Typ | Baume-Hydrometer |
---|---|
Enthält | Schutzrohr aus Kunststoff |
Baumé-Genauigkeit | ± 2,0 |
Baumé-Unterteilungen | 1,0 |
Außendurchmesser (metrisch) | 19 mm (Kolben) |
Produktcode | Marke | Baumé-Bereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Baumé-Bereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12700868
|
Brannan™
10/201/0 |
0 bis 50 |
19.55 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12710868
|
Brannan™
10/202/0 |
0 bis 70 |
19.55 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Für Flüssigkeiten, die schwerer sind als Wasser mit mittlerer Oberflächenspannung.Die Brannan™ Baumé Hydrometer sind alle 250 mm lang und werden bei 15,6 °C eingestellt.
Verwendet die akzeptierte Beziehung, bei der 0 ° Baumé einer SG 60/60 °F von 1.00 entspricht.
- Geeignet für Flüssigkeiten mit mittlerer Oberflächenspannung
- Material: Natronglas, Stahlkiesballast und synthetischem Harzwachs
- Gesamtlänge: 250 mm
- Glühlampendurchmesser: Bis 19 mm
- Ungefähres Gewicht: 25 g (plus 11 g Schutzschlauch aus Kunststoff)
Spezifikation
Baume-Hydrometer | |
± 2,0 | |
19 mm (Kolben) | |
36 g | |
15,6 °C |
Schutzrohr aus Kunststoff | |
1,0 | |
Natronglas, Stahlstoßballast, synthetisches Wachsharz | |
25 g (plus 11 g Röhrchen) |