Learn More
Brannan™ Baumé Hydrometer
Für Flüssigkeiten, die schwerer sind als Wasser mit mittlerer Oberflächenspannung. Die Brannan™ Baumé Hydrometer sind alle 250 mm lang und werden bei 15.6 °C eingestellt.
Marke:  Brannan™ 10/202/0
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12710868
  • 19.55 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-07-2025
Beschreibung
Für Flüssigkeiten, die schwerer sind als Wasser mit mittlerer Oberflächenspannung.Die Brannan™ Baumé Hydrometer sind alle 250 mm lang und werden bei 15,6  °C eingestellt.
Verwendet die akzeptierte Beziehung, bei der 0 ° Baumé einer SG 60/60 °F von 1.00 entspricht.
  • Geeignet für Flüssigkeiten mit mittlerer Oberflächenspannung
  • Material: Natronglas, Stahlkiesballast und synthetischem Harzwachs
  • Gesamtlänge: 250 mm
  • Glühlampendurchmesser: Bis 19 mm
  • Ungefähres Gewicht: 25 g (plus 11 g Schutzschlauch aus Kunststoff)
Spezifikation
Spezifikation
Baume-Hydrometer
Schutzrohr aus Kunststoff
1,0
Natronglas, Stahlstoßballast, synthetisches Wachsharz
25 g (plus 11 g Röhrchen)
15,6 °C
250 mm
± 2,0
19 mm (Kolben)
36 g
0 bis 70
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brannan™ Baumé Hydrometer > Brannan Baume Hydrometer – Bereich: 0 bis 70 Grad