Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™-Vorbehandlung für Wasseraufbereitungssysteme am Einsatzort
Barnstead-Vorbehandlung für Wasseraufbereitungssysteme am Einsatzort
Marke: Thermo Scientific™ 50157886
Beschreibung
Barnstead-Vorbehandlung enthält Vorfilter, Härtestabilisator und Kohlefilter. Das Gerät enthält Druckregler und Manometer. Das platzsparende Design umfasst eine Wandhalterung.
- Setzen Sie die Vorbehandlung ein, wenn die Qualität des Speisewassers nicht den Anforderungen Ihres Systems entspricht.
- Enthält Vorfilter, Härtestabilisator und Kohlefilter
Spezifikation
Vorbehandlungskassette | |
Wasseraufbereitungssystem | |
Druckregler, Druckmessgeräte, drei Kartuschen und Wandhalterung | |
24,5 lb. |
Die Vorbehandlung umfasst Partikelfilter, Kohlefilter und Härtestabilisatorkartuschen (D502113, D502114 und D502115) | |
Smart2Pure Pro | |
14,5 x 13,3 x 20,0 in | |
11.4 kg |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
GenPure Rough In Drawing
DateigrößeVersion: 85.9 kB
Barnstead Pretreatment Drawing
DateigrößeVersion: 121.2 kB
Thermo Scientific Barnstead Pretreatment System
DateigrößeVersion: 2.8 MB
Thermo Scientific Barnstead Pretreatment System Quick Reference Guide
DateigrößeVersion: 501.3 kB
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Barnstead™-Vorbehandlung für Wasseraufbereitungssysteme am Einsatzort >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur