Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ Pacific™ TII
Umwandlung von Leitungswasser zu Typ 2 Reinwasser mit dem automatischen und kosteneffizienten TII Wasseraufbereitungssystem.
Marke:  Thermo Scientific™ 50132127
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11307061
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Umwandlung von Leitungswasser zu Typ 2 Reinwasser mit dem automatischen und kosteneffizienten Thermo Scientific™ Barnstead™ Pacific TII Wasseraufbereitungssystem. Dieses System deckt einen täglichen Bedarf von 20 bis 200 Litern. Die hochleistungsfähige Umkehrosmose-Membran entfernt etwa 98 % der anorganischen Ionen und 99 % aller gelösten organischen Substanzen sowie Mikroorganismen und Partikel.
Mehrfachoptionen für Typ 2-Wasser
  • Fünf Systemoptionen mit Permeatfluss von 3, 7, 12, 20 oder 40 l/h Zukünftige Aufrüstungen des Systems für mehr Kapazitäten zur Erfüllung steigender Wasseranforderungen Platz sparendes Design ermöglicht die Installation auf der Arbeitsfläche oder die Wandanbringung mit der integrierten Wandhalterung
Zuverlässiger Betrieb
  • Mikroprozessorgesteuert für automatischen Betrieb mit kontinuierlicher Überwachung aller wichtigen Parameter Automatische Rückkehr zum “Betriebsmodus” gewährleistet die Rezirkulation während Stillstandphasen Optionale UV-Lampe verhindert biologische Kontaminierung
Benutzerfreundlich
  • Widerstand/Leitfähigkeit wird auf einem großen beleuchteten Bedienfeld klar angezeigt, das für optimale Sichtbarkeit geneigt werden kann Status des derzeitigen Betriebsmodus zeigt deutlich die Modi “Produktion”, “Standby”, “Reinigung” an Anzeige des Tankbefüllungspegels in % Systemparameter sind zur Verhinderung versehentlicher Änderungen der Sollwerte codegeschützt
GLP-konforme Dokumentation
  • Optionaler Drucker kann an RS-232-Port zur Datenaufzeichnung und Rückverfolgbarkeit angeschlossen werden Zellkonstante von 0,01 cm-1 gewährleistet präzise Leitfähigkeitsmessungen Der Temperaturausgleich bei Leitfähigkeitsmessungen verfügt über eine Genauigkeit von ±0,1°°C (gemäß USP 645)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Barnstead™ Pacific™ TII > Barnstead Pacific TII 40
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.